Specifications
| Punti di ebollizione | 990.0°C |
| Materiale o nome chimico | Tellurium |
| Punto di fusione | 450.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Black to Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Te |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tellurium, powder
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tellurium