Specifica
| Punti di ebollizione | 990.0°C |
| Materiale o nome chimico | Tellurium |
| Punto di fusione | 450.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Black to Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Te |
| Vedi altri risultati |