Learn More
Tellurium(IV) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11375737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11375737 10 g 10g
11385737 50 g 50g
11365737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11375737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043439.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-27-3
Formula molecolare Br4Te
Molecular Weight (g/mol) 447.22
Numero MDL MFCD00049575
InChI Key PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC Name tetrabromo-λ⁴-tellane
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 420°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Tellurium (IV) bromide
Punto di fusione 380°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,9125
Informazioni di solubilità It reacts with water and ethanol.
Peso formulazione 447.27
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.31 g/mL at 15°C