Learn More
Tellurium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11335767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335767 10 g 10g
11345767 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11335767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043450.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Tellurium powder
Quantità 10 g
Dimensioni maglia −325 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Percent Purity 99.99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tellurium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..