Learn More
Thermo Scientific Chemicals Telmisartan, 98%
Product Code. 15424049
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15424049 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15424049 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61441.MD
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
An angiotensin II receptor antagonist | CAS: 144701-48-4 | C33H30N4O2
Telmisartan also acts as a partial agonist of PPARγ, activating the receptor to 25-30% of that produced by the full agonist rosiglitazone (EC50 = 4.5 ?M). Through these actions, telmisartan potently reduces blood pressure in various animal models of hypertension, diminishing cardiac hypertrophy, cardiovascular and renal risk, and glomerulosclerosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144701-48-4
Molecular Formula C33H30N4O2
Synonym BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Spezifikation
Quantity 250 mg
Description White
Format Powder
For Use With (Application) An angiotensin II receptor antagonist
Formula Weight 514.62g/mol
Melting Point 261°C to 263°C
Product Type Signal Transduction Reagent
Form Powder
Assay 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.