Learn More
Telmisartan Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30134048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134048 2.5 mg 2.50mg
30010870 5 mg 5mg
30010032 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134048 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT0170102.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 250780-40-6
Formula molecolare C39 H38 N4 O8
Molecular Weight (g/mol) 690.74
Sinonimo Telmisartan Acyl-B-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoyl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)c6nc7ccccc7n6C
Specifica
Materiale o nome chimico Telmisartan Acyl-beta-D-glucuronide
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C39H38N4O8/c1-4-9-30-41-31-21(2)18-24(36-40-27-12-7-8-13-28(27)42(36)3)19-29(31)43(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)38(49)51-39-34(46)32(44)33(45)35(50-39)37(47)48/h5-8,10-19,32-35,39,44-46H,4,9,20H2,1-3H3,(H,47,48)/t32-,33-,34+,35-,39-/m0/s1
Peso formulazione 690.269