Learn More
Telmisartan, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Telmisartan |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39) |
| Peso formulazione | 514.2369 |
| Percent Purity | >95% |