Learn More
Telotristat ethyl, MedChemExpress
Descrizione
Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Telotristat ethyl |
| CAS | 1033805-22-9 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H26ClF3N6O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | LX1032LX1606 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 574.98 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only