Learn More
Telotristat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488227
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488227 5 mg 5mg
16445518 10 mg -
16410196 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488227 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13055B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Telotristat
CAS 1033805-28-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H22ClF3N6O3
Quantità 5 mg
Sinonimo LP-778902
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (60.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 546.93
Peso formulazione 546.93
Percent Purity 98.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only