Learn More
Telotristat, TRC
Codice prodotto. 30409179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409179 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409179 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT017090250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Telotristat
CAS 1033805-28-5
Formula molecolare C25 H22 Cl F3 N6 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo Telotristat','L-Phenylalanine','4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-','4-[2-Amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]-4-pyrimidinyl]-L-phenylalanine,
InChI Formula InChI=1S/C25H22ClF3N6O3/c1-13-8-9-35(34-13)20-11-16(26)6-7-17(20)22(25(27,28)29)38-21-12-19(32-24(31)33-21)15-4-2-14(3-5-15)10-18(30)23(36)37/h2-9,11-12,18,22H,10,30H2,1H3,(H,36,37)(H2,31,32,33)/t18-,22+/m0/s1
SMILES Cc1ccn(n1)c2cc(Cl)ccc2[C@@H](Oc3cc(nc(N)n3)c4ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc4)C(F)(F)F
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-[2-amino-6-[(1R)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 546.929
Peso formulazione 546.139