Learn More
TEMED, Approx. 99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486491 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486491 25 mL 25mL
11406501 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486491 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219401925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    61.95€ / 25mL
    Risparmia 3.10€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used to catalyze the formation of free radicals from ammonium persulfate or riboflavin
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
Numero MDL MFCD00008335
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Nota nome FTIR
Densità 0.775g/mL at 20°C
Intervallo percentuale saggio Approx. 99%
Quantità 25 mL
Peso formulazione 116.2
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Liquid