Learn More
TEMED (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10689543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
26 mL
130 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10689543 26 mL Amber Glass 20g
10142863 130 mL Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10689543 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP15020
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For polymerization of acrylamide/bis-acrylamide
TEMED is a commonly used catalyst for the polymerization of acrylamide/bis-acrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico TEMED
Punto di fusione -55°C
Colore Colorless
Densità 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Punti di ebollizione 120°C
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥97 % (by titration)
Imballaggio Amber Glass
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Quantità 26 mL
Numero UN 2372
Indice di Merck 15, 9277
Peso formulazione 116.21
Percent Purity ≥97%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.