Learn More
Fisherbrand™ Temperature Probe
Codice prodotto. 15188624 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FB70257
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15188624 FB70257 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15188624
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Monitor relative humidity and temperature with this probe. Fisherbrand™ Temperature Probes feature a polymer film sensor. For use with Fisherbrand hygrometers.
  • Spare temperature probe
  • For use with Hygrometer FB70257
  • Length: 21.5cm
  • Dia. 1.67cm
Order Info
dimForUseWithEquipment
Specifica
Tipo Replacement Temperature Probe
Da utilizzare con (apparecchiatura) FB70257
Quantità 1 Each