Learn More
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper
Use Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper in seven-day circular temperature chart recorders.
74.50€ - 107.00€
Specifica
Tipo | Chart Recorder Paper |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Free-Standing and Panel-Mounted Chart Recorders |
Opzioni di monitoraggio | Recorder |
Autonomia fase statica | 7 Days |
Diametro (sistema imperiale) | 6 in. |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11888773
|
Thermo Scientific™
6184 |
-40°C to +25°C |
74.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10354557
|
Thermo Scientific™
7289 |
-200°C to 0°C |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper in seven-day circular temperature chart recorders.
- 6 in. (15.2cm) diameter
- For use in freestanding and panel-mounted chart recorders
Specifica
Chart Recorder Paper | |
Recorder | |
6 in. |
Free-Standing and Panel-Mounted Chart Recorders | |
7 Days | |
15.2 cm |