Learn More
BINDER™ Taratura temperatura e umidità
Codice prodotto. 16404489 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Duration:
1 Day
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Duration unitSize
16404489 1 Day Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16404489 Fornitore BINDER™ N. del fornitore DL300302
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Taratura temperatura e umidità - Espansione - Taratura di temperatura e umidità con 1 punto di misurazione al centro dello spazio utile con una coppia di valori prestabilita, incluso certificato.
  • Provides calibration of one additional test temperature in the center of the usable space
  • Test temperature and humidity can be specified by the user
  • Includes calibration certificate
  • Sensor calibration is performed in an accredited calibration laboratory
  • Calibration is performed according to the BINDER™ factory standard
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER series KBF, KBF LQC, KBF P, KBF-S ECO, KBF-S, KBWF, KMF, MKF, MKFT
Descrizione Taratura temperatura e umidità - Espansione - Taratura di temperatura e umidità con 1 punto di misurazione al centro dello spazio utile con una coppia di valori prestabilita, incluso certificato
Duration 1 Day
Tipo di calibrazione Temperature and Humidity
Product Type Calibration Certificate
Da utilizzare con (applicazione) Measurement at Center of Chamber at One Specified Pair of Values