Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatori di temperatura a orologio
Codice prodotto. 11740879
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 138°C
232°C to 260°C
Da 143 a 166°C
Da 171 a 193°C
Da 60 a 82°C
Da 88 a 110°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11740879 Da 60 a 82°C pezzi 10
11770879 Da 143 a 166°C pezzi 10
11780879 Da 171 a 193°C pezzi 10
11750879 Da 88 a 110°C pezzi 10
11700889 232°C to 260°C pezzi 10
17777514 116°C to 138°C pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11740879 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M05CTHERG2D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.15€
    8.62€ / pezzi 10
    Risparmia 1.53€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 0.15 in.
    Dimensioni quadrante (sistema metrico) 14 mm
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.55 in.
    Altezza (sistema metrico) 14 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 14 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 60°C to 82°C (140°F to 180°F) Range 2
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Indicatori a quadrante della misura della temperatura
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.55 in.
    Descrizione Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 60°C to 82°C (140°F to 180°F)
    Max. Temperature (English) 180°F
    Temperatura max (sistema metrico) 82°C
    Min. Temperature (English) 140°F
    Min. Temperature (Metric) 60°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F to 180°F
    Temperature Range (Metric) Da 60 a 82°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 60°C, 65°C, 70°C, 77°C, 82°C (140°F, 150°F, 160°F, 170°F, 180°F)
    Display 60/65/71/77/82°C
    Bilancia Dual °C (°F)