Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatori di temperatura a orologio
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Dimensioni quadrante (sistema imperiale) | 0.15 in. |
| Dimensioni quadrante (sistema metrico) | 14 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.55 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Vedi altri risultati |