Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per punto di misurazione della temperatura
Codice prodotto. 11780939
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11780939 199 °C pezzi 50
11710929 104 °C pezzi 50
11730929 116 °C pezzi 50
11790929 149 °C pezzi 50
11790909 44 °C pezzi 50
11700919 46 °C pezzi 50
11770919 82 °C pezzi 50
17767514 99 °C pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11780939 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M01ETHE199D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80€
    12.55€ / pezzi 50
    Risparmia 2.25€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Contenitori di etichette per misurazioni di temperatura. Le etichette per punti di misurazione della temperatura Thermographic™ rappresentano una soluzione perfetta.
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax Encapsulated Temperature Indicator 199°C (390°F)
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Etichetta del punto di misura della temperatura
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.41 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 199°C (390°F)
    Max. Temperature (English) 390°F
    Temperatura max (sistema metrico) 199°C
    Min. Temperature (English) 390°F
    Min. Temperature (Metric) 199°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 390°F
    Temperature Range (Metric) 199 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Bilancia Dual °C (°F)