Learn More
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe
Descrizione
- Type K according to EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineral-insulated
Specifica
Specifica
| Diametro sonda (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Measuring In Liquid And Powdered Materials |
| Include | Handle and cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Product Type | Temperature Probe |
| Descrizione | Non-flexible probe |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to +1100°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |