Learn More
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe
Codice prodotto. 11894392
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperature Range (Metric):
-100°C to +1100°C
-200°C to +1100°C
-40°C to +400°C
Diametro sonda (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Temperature Range (Metric) Diametro sonda (sistema metrico) unitSize
11894392 120 mm -40°C to +400°C 3 mm Pezzo
10559625 300 mm -100°C to +1100°C 1.5 mm Pezzo
10335548 220 mm -200°C to +1100°C 3 mm Pezzo
10661366 300 mm -100°C to +1100°C 3 mm Pezzo
11836850 130 mm -200°C to +1100°C 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11894392 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 60100507
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe is useful for temperature measurements in liquids and powdered materials.
  • Type K according to EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineral-insulated
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Measuring In Liquid And Powdered Materials
Include Handle and cable
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Temperature Probe
Descrizione Non-flexible probe
Temperature Range (Metric) -40°C to +400°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K