Learn More
Eppendorf™ Temperature Sensor Device for Mastercycler
Codice prodotto. 15733145 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mastercycler, 384-well
Mastercycler, 96-well
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15733145 Mastercycler, 96-well Pezzo
15753145 Mastercycler, 384-well Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15733145 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0056001000
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rapid, easy to use, and suitable for use with Mastercycler PCR cyclers.
  • Measuring device without temperature sensor
  • Sensor for 96 well and 384 well blocks, sold separately
  • Simple, rapid verification and adjustment
  • Automatic adjustment with Mastercycler software, version 2.10 or higher
  • Can be third-party adjusted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Requires Temperature Sensor
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mastercycler, 96-well
Descrizione Single Channel