Learn More
Labconco™ Temperature Sensor for FreeZone™
This Temperature Sensor for FreeZone™ is an RTD sensor for monitoring product sample temperature.
Marca:  Labconco™ 7515300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 15431455
  • 134.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Replacement temperature sensor for all Labconco™ FreeZone™ Freeze Dryers
Specifica
Specifica
Sensor
RTD
Labconco™ FreeZone™ Freeze Dryers