Learn More
TFA Dostmann™ Temperature Transmitter
Codice prodotto. 11766606
Cambia vista
Click to view available options
Uscite:
-40°C to +160°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Uscite Dimensione della confezione
11766606 -40°C to +160°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11766606 Fornitore TFA Dostmann™ N. del fornitore 30.3120.90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.85€
    12.59€ / pezzi 1
    Risparmia 4.26€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Requires 2 x 1.5V AAA batteries.
  • Display with temperature
  • Range: 100 m in open field
  • Also for temperature monitoring in remote rooms
Specifica
Product Type Temperature Transmitter
Materiale Plastic
Uscite -40°C to +160°C