Learn More
TEMPO, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TEMPO |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 156.1388 |
| Percent Purity | >95% |