Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™
Codice prodotto. 11833831
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Lunghezza (sistema imperiale):
36 in.
42 in.
48 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11833831 122 cm 48 in. Pezzo
11853831 91.4 cm 36 in. Pezzo
11823801 106 cm 42 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11833831 Fornitore Tempshield™ N. del fornitore CA48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    197.95€ / pezzi 1
    Risparmia 92.05€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non esporre a temperature estreme
Protection from splashes and contact cold in cryogenic and ultra-cold environments to -196°C.
Protection from splashes and contact cold in cryogenic and ultra-cold environments to -196°C.
  • Waterproof, lightweight
  • Adjustable straps at neck and waist
  • All aprons are 24 in. (61cm) wide
  • Color: blue
Specifica
Colore Blu
Lunghezza (sistema imperiale) 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 122 cm