Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Elbow Length Cryogenic Gloves
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ EBMWP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21600kg
Allerta:
Non per immersione in azoto liquido o per l'uso in prossimità di fiamme libere o in aree pericolose a rischio di incendio.
Descrizione
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideale per l'uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodo e leggero, altamente flessibile Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistente all'acqua e impermeabile con rivestimento traspirante “stay-dry”
- Non contiene amianto
Specifica
EN 420, EN 511 | |
Blue | |
Waterproof Cryogenic Gloves | |
Yes | |
Cryo-Gloves™ | |
-196°C | |
44 to 50 cm |
Elbow Length | |
Specific | |
Medium | |
Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes | |
-320°F | |
17.3 to 19.8 in. |