Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Elbow Length Cryogenic Gloves
Descrizione
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
- Non contengono amianto
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420, EN 511 |
| Descrizione | Elbow Length |
| Colore | Blue |
| Hand | Specific |
| Product Type | Waterproof Cryogenic Gloves |
| Size | Large |
| EN388 Standard | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperature (English) Min | -320°F |
| Vedi altri risultati |