Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Descrizione
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Temsirolimus |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 162635-04-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 25 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C56H87NO16 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | CCI-779 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only