Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Codice prodotto. 16431478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16431478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431478 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0670
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecolare 794.97 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Product Type Natural Products
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Tenacissimoside C
Quantità 5 mg