Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 794.97 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 191729-45-0 |
| Product Type | Natural Products |
| Solubility | DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Tenacissimoside C |
| Quantity | 5 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?