Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Codice prodotto. 16479058
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479058 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0670
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecolare 794.97 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Product Type Natural Products
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Tenacissimoside C