Specifica
| Materiale o nome chimico | Tenax* TA |
| CAS | 24938-68-9 |
| Punto di fusione | 460.0°C |
| Formula molecolare | C20H18O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Key | TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.36 |
Sicurezza e movimentazione
- Tenax TA, 20-35 mesh
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)