Learn More
Tenax™ TA, 60-80 mesh
Codice prodotto. 16564354 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16564354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16564354 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462220100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24938-68-9 | C20H18O | 274.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tenax* TA
CAS 24938-68-9
Punto di fusione 460.0°C
Formula molecolare C20H18O
Quantità 10 g
InChI Key TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl
Molecular Weight (g/mol) 274.36
compliance-icons
Product Identifier
  • Tenax TA, 60-80 mesh
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)