Specifica
| Materiale o nome chimico | Teniposide |
| Quantità | 250 mg |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Punto di fusione | 242.0°C to 246.0°C |
| Peso formulazione | 656.66 |
Sicurezza e movimentazione
- Teniposide
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Teniposide