Learn More
Teniposide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446316 100 mg 100mg
16443386 25 mg 25mg
16421997 50 mg 50mg
16421106 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16446316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13761
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Teniposide
CAS 29767-20-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H32O13S
Quantità 100 mg
Sinonimo VM26
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.69 mM)
SMILES O=C1OC[C@]2([H])[C@H](O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO4)O3)O[C@@H]4C5=CC=CS5)O)O)C6=C(C=C7OCOC7=C6)[C@@H](C8=CC(OC)=C(O)C(OC)=C8)[C@]21[H]
Molecular Weight (g/mol) 656.65
Peso formulazione 656.65
Percent Purity 97.46%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.