Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tenofovir
Codice prodotto. 16697032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16697032
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465610010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 147127-20-6 | C9H14N5O4P, C9 H14 N5 O4 P | 287.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147127-20-6
Formula molecolare C9 H14 N5 O4 P
Specifica
Materiale o nome chimico Tenofovir
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.21
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥97.5% (HPLC)
InChI Key SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
SMILES C[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O
IUPAC Name ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 287.22