missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir alafenamide fumarate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16496676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16496676

Marca: Medchem Express HY15232A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tenofovir alafenamide fumarate (GS-7340 fumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Tenofovir alafenamide fumarate (GS-7340 fumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Specifica

Materiale o nome chimico Tenofovir alafenamide fumarate
CAS 379270-38-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H33N6O9P
Quantità 100 mg
Sinonimo GS-7340 (fumarate)
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36 mg/mL (60.76 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 592.54
Peso formulazione 592.54
Percent Purity 99.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato