Learn More
Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30426391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426391 25 mg
30412818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30426391 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01854525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391052-09-7
Formula molecolare C27H32N5O6P
Molecular Weight (g/mol) 553.55
Sinonimo [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
IUPAC Name propan-2-yl N-[9-[(2R)-2-[bis(phenylmethoxy)phosphorylmethoxy]propyl]purin-6-yl]carbamate
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Peso formulazione 553.209