Learn More
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476326 100 mg 100mg
16471706 500 mg 500mg
16451106 200 mg 200mg
16442007 50 mg 50mg
16435858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16476326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13782
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifica
Materiale o nome chimico Tenofovir Disoproxil fumarate
Forma fisica Solid
CAS 202138-50-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H34N5O14P
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 635.51
Peso formulazione 635.51
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Research purposes only