Learn More
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Descrizione
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tenofovir hydrate |
| CAS | 206184-49-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H16N5O5P |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | GS 1278 hydratePMPA hydrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM) |
| SMILES | C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 305.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only