Learn More
Tenofovir Isopropyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30426203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426203 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426203 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT0185351MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tenofovir Isopropyl Carbamate
CAS 1391053-20-5
Formula molecolare C13H20N5O6P
Quantità 1 mg
Sinonimo [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O
IUPAC Name [(2R)-1-[6-(propan-2-yloxycarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 373.3
Peso formulazione 373.1151