Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490198
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16490198 5 mg 5mg
16473636 25 mg 25mg
16471799 1 mg 1mg
16467738 10 mg 10mg
16403717 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16490198 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19339
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Tenovin-3
Forma fisica Solid
CAS 1011301-27-1
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 327.44
Peso formulazione 327.44
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only