Learn More
Tenovin-6 Hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tenovin-6 Hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1011301-29-3 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H35ClN4O2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.78 mM) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only