missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenovin 6 Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30425930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425930 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30425930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT0184755MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Tenovin 6 hydrochloride
CAS 1011557-82-6
Formula molecolare C25 H34 N4 O2 S
Quantità 5 mg
Sinonimo N-[[[4-[[5-(Dimethylamino)-1-oxopentyl]amino]phenyl]amino]thioxomethyl]-4-(1,1-dimethylethyl)-benzamide Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C25H34N4O2S/c1-25(2,3)19-11-9-18(10-12-19)23(31)28-24(32)27-21-15-13-20(14-16-21)26-22(30)8-6-7-17-29(4)5/h9-16H,6-8,17H2,1-5H3,(H,26,30)(H2,27,28,31,32)
SMILES CN(C)CCCCC(=O)Nc1ccc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
IUPAC Name 4-tert-butyl-N-[[4-[5-(dimethylamino)pentanoylamino]phenyl]carbamothioyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 454.63
Peso formulazione 454.2402
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.