Learn More
Tenovin-6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466786
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466786 100 mg 100mg
16422677 50 mg -
16419157 5 mg 5mg
16416588 10 mg 10mg
16410246 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16466786 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15510
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Tenovin-6, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Tenovin-6, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Specifica
Materiale o nome chimico Tenovin-6
Forma fisica Solid
CAS 1011557-82-6
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34N4O2S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.19 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 454.63
Peso formulazione 454.63
Percent Purity 98.67%
Grado Research
Research purposes only