Learn More
Tenoxicam, LoGiCal
Codice prodotto. 30458535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458535 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458535 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0247.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Nomi componenti o analita Tenoxicam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H11 N3 O4 S2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
InChI Formula InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 337.37
Quantità 10 mg
Peso formulazione 337.0191 g/mol