Learn More
Tenoxicam, Mikromol™
Codice prodotto. 18073460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18073460 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0247.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tenoxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Nomi componenti o analita Tenoxicam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H11 N3 O4 S2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
InChI Formula InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 337.37
Quantità 250 mg
Peso formulazione 337.0191 g/mol