Learn More
Heidolph™ Coperchio
Codice prodotto. 10391532 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
94 mm O.D. Common Bottles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità unitSize
10391532 94 mm O.D. Common Bottles Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10391532
Marca: Heidolph™ 1100100181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Reax 20/4, 20/8 and 20/12
Permette l'utilizzo delle bottiglie comuni con Ø 94 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 94 mm O.D. Common Bottles
Product Type Tension Plate for Caps
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reax 20/4, 20/8 and 20/12