Learn More
Teprenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438456
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438456 100 mg 100mg
16412216 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16438456 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0779
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
MedChemExpress Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Specifica
Materiale o nome chimico Teprenone
Forma fisica Liquid
CAS 6809-52-5
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H38O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Geranylgeranylacetone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (302.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (151.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=O
Molecular Weight (g/mol) 330.55
Peso formulazione 330.55
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only