Learn More
Teprenone, TRC
Codice prodotto. 30419566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT10350025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Teprenone
CAS 6809-52-5
Formula molecolare C23 H38 O
Quantità 25 mg
Sinonimo 5,9,13,17-Nonadecatetraen-2-one','6,10,14,18-tetramethyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one (ACI), E 0671, E 36U31, Geranylgeranylacetone, GGA, Selbex, Teprenone
InChI Formula InChI=1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)C)\C)\C)\C)C
IUPAC Name (5E,9E,13E)-6,10,14,18-tetramethylnonadeca-5,9,13,17-tetraen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 330.55
Peso formulazione 330.2923